Läs mer
4-brom-3-klorfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313267 5 g 5g
11303267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13801.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 13631-21-5 | Molekylformel: C6H4BrClO | Molekylvikt: 207,451 g/mol
4-Brom-3-klorfenol används som prekursor i organisk syntes för att framställa 4-(bensyloxi)-l-brom-2-klorbensen genom reaktion med bensylbromid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-Brom-3-klorfenol används som prekursor i organisk syntes för att framställa 4-(bensyloxi)-l-brom-2-klorbensen genom reaktion med bensylbromid.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13631-21-5
Molekylformel C6H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 207.451
MDL-nummer MFCD00070744
InChI-nyckel FQEYHIPPYOSPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromophenol, 2-chloro-4-hydroxybromobenzene, pubchem3597, acmc-1bvpq, 4-bromo-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02051, ksc493i5n, 4-bromanyl-3-chloranyl-phenol
PubChem CID 7018182
IUPAC-namn 4-brom-3-klorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-chlorophenol
Smältpunkt 64 °C till 68 °C
Odör Fenolliknande
Kvantitet 5 g
Beilstein 3236445
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 207.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.