Läs mer
4'-Bromo-3-kloropropiofenon, 94 %
Produktkod. 11441758
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441758 250 g 250g
11339419 5 g 5g
11421758 10 g 10g
11431758 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11441758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13988.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31736-73-9
Molekylformel C9H8BrClO
Molekylvikt (g/mol) 247.52
MDL-nummer MFCD00018979
InChI-nyckel SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
PubChem CID 95790
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-3-klorpropan-1-on
LEDER ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Smältpunkt 57 °C till 62 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1944367
Formel vikt 247.53
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.