Läs mer
4-Brom-3-fluoro-N-metylbensamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 865111-72-4 |
| Molekylformel | C12 H18 F3 N O5 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18F3NO5S/c1-11(2,3)20-10(17)16-8-5-4-6-9(7-8)21-22(18,19)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [3-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]cyklohexen-1-yl] trifluorometansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.335 |
| Formel vikt | 345.086 |