Läs mer
4-Bromo-3-fluoroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10224884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224884 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10224884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68°C to 73°C
Färg Tan to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H5BrFN
Linjär formel BrC6H3(F)NH2
MDL-nummer MFCD00672933
Kvantitet 5 g
Synonym 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline
InChI-nyckel YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)F)Br
IUPAC-namn 4-bromo-3-fluoroaniline
Molekylvikt (g/mol) 190.015
PubChem CID 821848
Formel vikt 190.01
Procent renhet ≥97.5% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-3-fluoroaniline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.