Läs mer
4-Brom-3-fluoranilin, TRC
Produktkod. 30329403
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30329403 100 g
1 options
Produktkod. 30329403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684550100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
Molekylformel C6H5BrFN
Kvantitet 100 g
Synonym 3-Fluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-3-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluorobenzenamine, 4-Bromo-3-fluorophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
LEDER Nc1ccc(Br)c(F)c1
IUPAC-namn 4-bromo-3-fluoranilin
Molekylvikt (g/mol) 190.01
Formel vikt 188.9589