Läs mer
4-Bromo-3-fluoroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11382399
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382399 1 g 1g
11392399 5 g 5g
11302409 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27319.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-50-4
Molekylformel C7H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 205.026
MDL-nummer MFCD01310983
InChI-nyckel XANVIFOBBVAKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluoroanisole, 3-fluoro-4-bromo anisole, 3-fluoro-4-bromoanisol, 3-fluoro-4-bromo anisol, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy, pharmabridge p-1018, rarechem al mz 0889, zlchem 365, pubchem1970
PubChem CID 3718444
IUPAC-namn 1-bromo-2-fluoro-4-methoxybenzene
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluoroanisole
Smältpunkt 217°C to 219°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.