Läs mer
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid, 95%
Produktkod. 11365025
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365025 250 mg 250mg
11355025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18514.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374790-97-3 | C6H5BBrFO2 | 218.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374790-97-3
Molekylformel C6H5BBrFO2
Molekylvikt (g/mol) 218.82
MDL-nummer MFCD02093066
InChI-nyckel ACLQPRPXJMWADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl, boronic acid, b-4-bromo-3-fluorophenyl, pubchem7779, 4-bromo-3-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209it9, 4-bromo-3-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2773335
IUPAC-namn (4-brom-3-fluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Br)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.82
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.