Läs mer
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11466860
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466860 5 g 5g
11456860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19707.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 263349-73-1
Molekylformel C6H5BrFNO2S
Molekylvikt (g/mol) 254.07
MDL-nummer MFCD03094292
InChI-nyckel QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-3-fluoro, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonamide, pubchem11766, acmc-1cdbu, ksc494k5b, buttpark 80\03-34, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonamide
PubChem CID 2778404
IUPAC-namn 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonamide
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonamide
Smältpunkt 137°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%