Läs mer
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11375545
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375545 5 g 5g
11365545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19710.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351003-51-5
Molekylformel C6H3BrClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 273.5
MDL-nummer MFCD03094150
InChI-nyckel IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2778218
IUPAC-namn 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.85
Kokpunkt 217°C to 218°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5795
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 273.51
Procent renhet 97%