Läs mer
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11985771 5 g 5g
11975771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 351003-51-5
Molekylformel C6H3BrClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 273.51
InChI-nyckel IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2778218
IUPAC-namn 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Kokpunkt 130.0°C (1.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 273.51
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P232-Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.