Läs mer
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11417156
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417156 5 g 5g
11407156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25475.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153556-42-4
Molekylformel C7H4BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 219.009
MDL-nummer MFCD00672932
InChI-nyckel RMYOGXPGIDWJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro, 3-fluoro-4-bromo benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro-benzoic acid, pubchem1316, intermediates-zcf02169, acmc-1c1h6, ksc497g7p, 4-bromo-3-fluoro benzoic acid
PubChem CID 2773341
IUPAC-namn 4-brom-3-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 210°C to 213°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.