Läs mer
(4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 510729-01-8 |
| Molekylformel | C14H11BrFNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester, N-(4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrFNO2/c15-12-7-6-11(8-13(12)16)17-14(18)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| LEDER | BrC1=CC=C(NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=C1F |
| IUPAC-namn | benzyl N-(4-bromo-3-fluorophenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.15 |
| Formel vikt | 323 |