Läs mer
4-brom-3-fluortoluen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10167803 25 g Glass Bottle 25g
10073720 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 452-74-4
MDL-nummer MFCD00040940
InChI-nyckel SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-4-bromo-toluene, 4-bromo-3-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-benzene, 3-fluoro-4-bromo-toluone, 1-brom-2-fluor-4-methylbenzol, zlchem 562
PubChem CID 573280
IUPAC-namn 1-bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-fluorotoluene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.4900g/mL
Kokpunkt 95.0°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 34°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H6BrF
Linjär formel CH3C6H3(Br)F
Brytningsindex 1.5290 to 1.5310
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 189.027
Formel vikt 191.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.