missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-3-hydroxymethyl-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrroline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-hydroxymethyl-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrrol |
| CAS | 85591-93-1 |
| Molekylformel | C9 H15 Br N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Bromo-3-Hydroxymethyl-1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-D3-Pyrroline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15BrNO2/c1-8(2)6(5-12)7(10)9(3,4)11(8)13/h12H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)C(Br)=C(CO)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | (4-bromo-1-λ1-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrol-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.1249 |
| Formel vikt | 248.0286 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?