missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-3-hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-hydroxypyridine |
| CAS | 161417-28-3 |
| Molekylformel | C5 H4 Br N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyridinol, 4-bromo-, 4-Bromo-3-pyridinol, 4-Bromo-3-hydroxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-2-7-3-5(4)8/h1-3,8H |
| LEDER | Oc1cnccc1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 174 |
| Formel vikt | 172.9476 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?