Läs mer
4-Brom-3-metoxianilin, 97 %
Produktkod. 10764185 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10764185 1 g Glasflaska 1g
10346934 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764185 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399810010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 19056-40-7 | C7H8BrNO | 202,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19056-40-7
Molekylformel C7H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 202.05
MDL-nummer MFCD05664063
InChI-nyckel RUTNWXBHRAIQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromoanisole, 4-bromo-m-anisidine, 4-bromo-3-methoxy-phenylamine, 4-bromo-3-methoxy-aniline, 3-methoxy-4-bromoaniline, 4-bromo-3-methoxy aniline, 4-bromo-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-methoxy, 4-bromo-3-methoxybenzenamine, pubchem3794
PubChem CID 7018254
IUPAC-namn 4-brom-3-metoxianilin
LEDER COC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methoxyaniline
Smältpunkt 96,0 °C till 100,0 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2C6H3(Br)OCH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-3-methoxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.