Läs mer
4-brom-3-metyl-lH-pyrazol-5-aminhydrobromid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285284
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10285284 25 g 25g
10692185 1 g 1g
10350673 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01090EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 167683-86-5
Molekylformel C4H7Br2N3
Molekylvikt (g/mol) 256.929
InChI-nyckel UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
IUPAC-namn 4-brom-5-metyl-lH-pyrazol-3-amin;hydrobromid
LEDER CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 256.93
Procent renhet 97%