Läs mer
4-brom-3-metyl-lH-pyrazol-5-aminhydrobromid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692185
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692185 1 g 1g
10350673 10 g 10g
10285284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692185 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01090DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 167683-86-5
Molekylformel C4H7Br2N3
Molekylvikt (g/mol) 256.929
InChI-nyckel UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
IUPAC-namn 4-brom-5-metyl-lH-pyrazol-3-amin;hydrobromid
LEDER CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.93
Procent renhet 97%