missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-3-methylbenzaldehyde, TRC

Produktkod. 30330101
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30330101 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30330101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6954052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methylbenzaldehyde
CAS 78775-11-8
Molekylformel C8H7BrO
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Bromo-m-tolualdehyde
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
LEDER Cc1cc(C=O)ccc1Br
IUPAC-namn 4-bromo-3-methylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 199.04
Formel vikt 197.968
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.