Läs mer
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 78775-11-8 |
| Molekylformel | C8H7BrO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-m-tolualdehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(C=O)ccc1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-3-methylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vikt | 197.968 |