Läs mer
4-brom-3-metylbensamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342917 25 g 25g
11322917 1 g 1g
11332917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16176.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 170229-98-8 | C8H8BrNO | 214.062 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170229-98-8
Molekylformel C8H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 214.062
MDL-nummer MFCD00672914
InChI-nyckel ZPFPOZMNEKPBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,4-bromo-3-methyl, pubchem3804, 4-bromo-3-methyl-benzamide, acmc-1c5o5, 4-bromanyl-3-methyl-benzamide
PubChem CID 7020869
IUPAC-namn 4-brom-3-metylbensamid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methylbenzamide
Smältpunkt 177°C to 182°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 868074
Formel vikt 214.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.