Läs mer
4-Brom-3-metylbenzonitril, 98 %
Produktkod. 11309419
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309419 1 g 1g
11447056 5 g 5g
11457056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25377.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41963-20-6 | C8H6BrN | 196,047 g/mol
4-brom-3-metylbensenkarbonitril är en nitrilförening för proteomikforskning& en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-brom-3-metylbensenkarbonitril är en nitrilförening för proteomikforskning& en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i kylskåp vid (2-4 °C). Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41963-20-6
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.047
MDL-nummer MFCD00031538
InChI-nyckel SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-3-methyl-benzonitrile, 4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-methylbenzonitrile, 2-bromo-5-cyanotoluene, pubchem3808, 4-bromo-m-tolunitrile, acmc-209jmj, ksc497m9n, 4-bromo-3-methyl benzonitrile
PubChem CID 2737494
IUPAC-namn 4-brom-3-metylbensonitril
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C#N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methylbenzonitrile
Smältpunkt 52°C to 54°C
Kokpunkt 129°C to 130°C (5 mmHg)
Flampunkt 96°C (205°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2354972
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.