Läs mer
4-brom-3-metylpyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663362 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10663362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-methylpyrazole
CAS 13808-64-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 72°C to 79°C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H5BrN2
MDL-nummer MFCD00005241
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
InChI-nyckel IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=NN1)Br
IUPAC-namn 4-brom-5-metyl-lH-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 161
PubChem CID 83741
Formel vikt 161
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-3-methylpyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.