missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride |
| CAS | 40899-37-4 |
| Molekylformel | C6H6BrN . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pyridine, 4-bromo-3-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Pyridine, 4-bromo-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride, 4-Bromo-3-picoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cnccc1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.48 |
| Formel vikt | 206.945 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?