Läs mer
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone 99+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10705981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10705981 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10705981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 136770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Namnnotering 99+%
CAS 18640-58-9
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118.0°C to 120.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H6BrNO3
Linjär formel Br(NO2)C6H3COCH3
MDL-nummer MFCD00016985
Kvantitet 5 g
Synonym 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-nitroacetophenone, 4-bromo-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl, acmc-209eny, 3-nitro-4-bromoacetophenone, 4-bromo-3-nitro acetophenone, 3'-nitro-4'-bromoacetophenone
InChI-nyckel YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 1-(4-bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 244.04
PubChem CID 87737
Formel vikt 244.04
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Amorphous Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.