Läs mer
4-brom-3-nitroanisol, 96 %
Produktkod. 11317066
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317066 5 g 5g
11327066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06944.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 232,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5344-78-5
Molekylformel C7H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 232.03
MDL-nummer MFCD00051511
InChI-nyckel KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitroanisole, 4-bromo-3-nitroanisol, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-bromoanisole, 4-methoxy-2-nitrobromobenzene, 4-bromo-3-nitrothioanisole, 4-bromo-3-nitrophenyl methyl ether, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro-benzene, timtec-bb sbb009974, pubchem2655
PubChem CID 79288
IUPAC-namn 1-brom-4-metoxi-2-nitrobensen
LEDER COC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-nitroanisole
Smältpunkt 29°C to 32°C
Kokpunkt 153°C to 154°C (13 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2446617
Formel vikt 232.03
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.