Läs mer
4-Brom-3-nitrobensoesyra, 95 %
Produktkod. 15478568
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478568 5 g 5g
15488568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61975.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6319-40-0 | C7H4BrNO4 | 246,016 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6319-40-0
Molekylformel C7H4BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 246.016
MDL-nummer MFCD00272137
InChI-nyckel RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-benzoic acid, zlchem 531, pubchem2194, acmc-209ndq, ksc353s1b, 4-bromo-3-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 232986
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 199°C to 206°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 246.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.