Läs mer
4-Brom-3-nitrotoluen, 98+%
Produktkod. 11459572
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459572 25 g 25g
11469572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459572 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10718.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5326-34-1
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.03
MDL-nummer MFCD00024180
InChI-nyckel UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
PubChem CID 79224
IUPAC-namn 1-brom-4-metyl-2-nitrobensen
LEDER CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-nitrotoluene
Smältpunkt 29°C to 32°C
Densitet 1.578
Kokpunkt 96°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1945925
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 216.04
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.