Läs mer
4-brom-3-fenyl-lH-pyrazol-5-amin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10377064
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377064 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10123864 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10377064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00411EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 2845-78-5
Molekylformel C9H8BrN3
Molekylvikt (g/mol) 238.09
MDL-nummer MFCD00082666
InChI-nyckel QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC-namn 4-brom-5-fenyl-lH-pyrazol-3-amin
LEDER NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 238.09
Procent renhet 95%