Läs mer
4-Bromo-3-thiophenesulfonyl Chloride, Technical grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-thiophenesulfonyl Chloride, Technical grade |
| CAS | 111283-90-0 |
| Molekylformel | C4 H2 Br Cl O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-9-2-4(3)10(6,7)8/h1-2H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1cscc1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromothiophene-3-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.54 |
| Formel vikt | 259.8368 |