Läs mer
4-brom-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10735842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10735842 5 g 5g
10037619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10735842 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438040050
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 19968-17-3
Molekylformel C4H2BrF3N2
Molekylvikt (g/mol) 214.97
InChI-nyckel JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 7147398
IUPAC-namn 4-brom-5-(trifluormetyl)-lH-pyrazol
LEDER C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112 °C till 114 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.97
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.