Läs mer
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide, 97%
Produktkod. 11418797
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 11418797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19939.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 282.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41513-05-7
Molekylformel C9H7BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 282.06
MDL-nummer MFCD00052361
InChI-nyckel AOHSBSXIGFIMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, 5-acetamido-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl acetanilide, 4'-bromo-3'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acet amide, n1-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, pubchem2757, maybridge4_003018, buttpark 37\11-74
PubChem CID 697838
IUPAC-namn N-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Smältpunkt 116°C to 119°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 282.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.