Läs mer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11448307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448307 1 g 1g
11458307 5 g 5g
11468307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18380.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-36-2
Molekylformel C7H5BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 240.02
MDL-nummer MFCD00007827
InChI-nyckel YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylamine, 3-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-amino-1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, benzenamine, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 5-amino-2-bromo benzotrifluoride, buttpark 37\11-68
PubChem CID 67852
IUPAC-namn 4-bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER NC1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 46°C to 49°C
Kokpunkt 81°C to 84°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 641589
Formel vikt 240.03
Procent renhet 98%