Läs mer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-36-2 |
| Molekylformel | C7H5BrF3N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bicalutamide Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.02 |
| Formel vikt | 238.9557 |