Läs mer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11925781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11925781
Brand: Thermo Scientific Acros 442380050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 351003-47-9
Molekylformel C7H3BrClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 323.52
InChI-nyckel QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2778606
IUPAC-namn 4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 30.0°C to 33.0°C
Densitet 1.8330g/mL, 1.833
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 323.52
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.