Läs mer
4-Bromo-4'-hydroxybifenyl, 98 %
Produktkod. 11439762
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439762 5 g 5g
11449762 25 g 25g
11459762 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439762 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10819.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 29558-77-8 | C12H9BrO | 249,107 g/mol
Ett bifenylutgångsmaterial. 4-brom-(1,1-bifenyl)-4-ol är en användbar mellanprodukt. Vinylering av 4-brom-4-hydroxibifenyl och etylakrylat med användning av Pd(OAc)2/PPh3-katalysator studerades. Etyl-4-(4-hydroxifenyl)-cinnamat bildades som vinyleringsprodukten, medan 4-hydroxibifenyl och etylcinnamat bildades som biprodukter. Framställning av 4-cyano-4'-hydroxibifenyl Denna framställdes från 4-brom-4'-bensensulfonyloxibifenyl genom att först hydrolysera den till 4-brom-4-hydroxibifenyl med användning av natriumhydroxid löst i en blandning av vatten och dioxan. Synteserna av nanokomposit-dendrimererna baserade på cykliska fosfazenkärnor: Amorfa material åstadkoms genom att följa en modifierad litteraturprocedur genom att reagera fosfonitrilkloridtrimer med 4-bromofenol respektive 4-brom-4-hydroxibifenyl i närvaro av K2CO3 i tetrahydrofuran (THF).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett bifenylutgångsmaterial. 4′ -Brom-(1,1′ -bifenyl)-4-ol är en användbar mellanprodukt. Vinylering av 4-bromo-4′ -hydroxibifenyl och etylakrylat med användning av Pd(OAc)2/PPh3-katalysator studerades. Etyl 4-(4′ -hydroxifenyl)-cinnamat bildades som vinyleringsprodukten, medan 4-hydroxibifenyl och etylcinnamat bildades som biprodukter. Framställning av 4-cyano-4′ -hydroxibifenyl Detta framställdes från 4-brom-4′ -bensensulfonyloxibifenyl genom att först hydrolysera den till 4-brom-4-hydroxibifenyl med användning av natriumhydroxid löst i en blandning av vatten och dioxan. Synteserna av nanokomposit-dendrimererna baserade på cykliska fosfazenkärnor: Amorfa material åstadkoms genom att följa en modifierad litteraturprocedur genom att reagera fosfonitrilkloridtrimer med 4-bromofenol eller 4-bromo-4′ -hydroxibifenyl, respektive i närvaro av K2CO3 i tetrahydrofuran (THF).
Löslighet Löslig i vatten (
delvis) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29558-77-8
Molekylformel C12H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 249.107
MDL-nummer MFCD00059076
InChI-nyckel ARUBXNBYMCVENE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-hydroxybiphenyl, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-bromophenyl phenol, 4'-bromobiphenyl-4-ol, 4-hydroxy-4'-bromobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, 4'-bromo, 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, pubchem23025
PubChem CID 95093
IUPAC-namn 4-(4-bromfenyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Smältpunkt 163°C to 168°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),and methanol.
Formel vikt 249.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.