Läs mer
4-Bromo-4'-jodobifenyl, 98%
Produktkod. 15471519
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471519 100 g 100g
15461519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64355.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359,004 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105946-82-5
Molekylformel C12H8BrI
Molekylvikt (g/mol) 359.004
MDL-nummer MFCD17676204
InChI-nyckel GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
PubChem CID 10904452
IUPAC-namn 1-brom-4-(4-jodfenyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Smältpunkt 175 °C till 179 °C (litteratur)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3152
Beilstein 2518914
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 359
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.