missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-5-chloroanthranilic Acid, TRC

Produktkod. 30329619
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30329619 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30329619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6821002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-5-chloroanthranilic Acid
CAS 150812-32-1
Molekylformel C7 H5 Br Cl N O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5BrClNO2/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1cc(Br)c(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 250.48
Formel vikt 248.9192
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.