Läs mer
4-brom-5-klortiofen-2-sulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10640923
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10640923 250 mg 250mg
10283082 1 g 1g
10307404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10640923 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02652CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 166964-35-8
Molekylformel C4HBrCl2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 295.974
MDL-nummer MFCD00052094
InChI-nyckel PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-5-chloro, pubchem5475, 4-bromo-5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl, 4-bromanyl-5-chloranyl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2797220
IUPAC-namn 4-brom-5-klortiofen-2-sulfonylklorid
LEDER C1=C(SC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 295.99
Procent renhet 95%