Läs mer
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455698
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455698 1 g 1g
15465698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59397.03
Request Bulk or Custom Format
4-Bromo-5-fluoro-2-metoxianilin används som laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Bromo-5-fluoro-2-metoxianilin används som laboratoriereagens.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starkt oxiderande ämnen, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 330794-03-1
Molekylformel C7H7BrFNO
Molekylvikt (g/mol) 220.04
MDL-nummer MFCD21603958
InChI-nyckel WOFOKKKWMDHLEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-5-fluoro-2-methoxy
PubChem CID 22347298
IUPAC-namn 4-brom-5-fluoro-2-metoxianilin
LEDER COC1=CC(Br)=C(F)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer 2811
Formel vikt 220.04
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.