Läs mer
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11451850
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11451850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27552.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 224185-19-7
Molekylformel C7H5BrFNO2
Molekylvikt (g/mol) 234.02
MDL-nummer MFCD04039299
InChI-nyckel MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrotoluene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro, 2-nitro-4-bromo-5-fluorotoluene, 4-bromo-5-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, pubchem3991, zlchem 1176, acmc-1ceig, ksc549i4p
PubChem CID 2779365
IUPAC-namn 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
LEDER CC1=CC(F)=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
Smältpunkt 59°C to 63°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.02
Procent renhet 98%