Läs mer
4-brom-5-metyl-1-fenyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10512662
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10512662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10512662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15510DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
CAS 50877-44-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9BrN2
MDL-nummer MFCD02681923
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-5-methyl-1-phenyl, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
InChI-nyckel GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)Br
IUPAC-namn 4-brom-5-metyl-l-fenylpyrazol
Molekylvikt (g/mol) 237.1
PubChem CID 2776442
Formel vikt 237.1
Procent renhet 97%