Läs mer
4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 147149-84-6 |
| Molekylformel | C9H6BrNO2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-3-5-6(7(4)10)8(12)9(13)11-5/h2-3H,1H3,(H,11,12,13) |
| LEDER | Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-5-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vikt | 238.9582 |