Läs mer
4-Bromo-5-methylbenzene-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-5-methylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 3446-04-6 |
| Molekylformel | C7H7BrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-5-methyl-1,3-benzenediol, 2-Bromo-3,5-dihydroxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)cc(O)c1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-5-methylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.03 |
| Formel vikt | 201.9629 |