Läs mer
4-brom-5-metylisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10512442
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10512442 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10542092 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10512442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05698DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Chemical Identifiers
CAS 5819-40-9
Molekylformel C4H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 177.00
MDL-nummer MFCD00052553
InChI-nyckel JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC-namn 4-brom-5-metyl-l,2-oxazol-3-amin
LEDER CC1=C(Br)C(N)=NO1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177
Procent renhet 97%