Läs mer
4-Bromo-6-chloronicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-6-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1256834-13-5 |
| Molekylformel | C6H3BrClNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-6-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-6-chloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.45 |