Läs mer
4-Bromo-6-methyl-3H-1,3-benzodiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-6-methyl-3H-1,3-benzodiazole |
| CAS | 1126824-09-6 |
| Molekylformel | C8 H7 Br N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrN2/c1-5-2-6(9)8-7(3-5)10-4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1cc(Br)c2nc[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-6-methyl-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.058 |
| Formel vikt | 209.9793 |