Läs mer
4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine (4-Bromoriluzole), Mikromol™
Produktkod. 18053680
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18053680 25 mg
1 options
Produktkod. 18053680 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1382.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine (4-Bromoriluzole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo Riluzole
CAS 144631-82-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Bromo Riluzole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H4 Br F3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole
InChI formel InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14)
LEDER Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC-namn 4-bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 313.09
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 311.918 g/mol