Läs mer
4-brom-6-(trifluormetyl)-lH-benso[d]imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11340527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11340527 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10437602 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10334222 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340527 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05258CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-14-5
Molekylformel C8H4BrF3N2
Molekylvikt (g/mol) 265.033
MDL-nummer MFCD00067734
InChI-nyckel HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
PubChem CID 2736427
IUPAC-namn 4-brom-6-(trifluormetyl)-lH-bensimidazol
LEDER C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 265.03
Procent renhet 97%