Läs mer
4-brom-7-azaindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7056905
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15422699
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66114.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348640-06-2
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
MDL-nummer MFCD08272233
InChI-nyckel LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
PubChem CID 22273643
IUPAC-namn 4-brom-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
LEDER C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-7-azaindole
Smältpunkt 178°C to 183°C
Färg Gul till orange
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 9695211
Formel vikt 197.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.